Merck
W252506
Sigma-Aldrich
Glycerol
FCC, FG
Synonim(y):
1,2,3-Propanetriol, Glycerin
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2CH(OH)CH2OH
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
92.09
Numer FEMA:
2525
Beilstein:
635685
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer E:
E 422
NACRES:
NA.21
Agency:
follows IFRA guidelines
Pozwól nam pomóc
pochodzenie biologiczne
palm oil
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
gęstość pary
3.1 (vs air)
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99% (GC)
Formularz
viscous liquid
temp. samozapłonu
698 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.474 (lit.)
pH
5.5-8
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
gęstość
1.25 g/mL (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
faint
ciąg SMILES
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Klucz InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Glycerol is odourless, colorless, viscous in nature, and exists as a sweet tasting liquid. It can be derived naturally as well as from petrochemical feedstock. Glycerol has a wide variety of applications, and is one of the most valuable and versatile chemical substances in nature. It can be used as an emollient, solvent, sweetening agent, in pharmaceutical formulations, cosmetics, foodstuffs and toiletries. It is very stable and can be easily stored under normal temperature; also it is non-irritating and has no adverse impact to the environment.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycerol
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)