W200603
Acetic acid
natural, ≥99.5%, FG
Synonim(y):
Glacial acetic acid
About This Item
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
natural
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 173.370
FDA 21 CFR 184.1005
gęstość pary
2.07 (vs air)
ciśnienie pary
15.2 hPa ( 20.0 °C)
73.3 hPa ( 50.0 °C)
Próba
≥99.5%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
800 °F
okres trwałości
Expiration date period - 5 years
granice wybuchowości
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kolor
colorless
współczynnik refrakcji
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
gęstość
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady kationów
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤1 ppm
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
sour
ciąg SMILES
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Klucz InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Investigation of Potential Gut Health Biomarkers in Broiler Chicks Challenged by Campylobacter jejuni and Submitted to a Continuous Water Disinfection Program.: This study explores the effects of acetic acid-based disinfection programs on gut health biomarkers in broiler chicks, aiming to improve their resistance to Campylobacter jejuni infection (Mantzios et al., 2024).
- Distribution Characteristics of Low-Molecular-Weight Organic Acids in Reclaimed Soil Filled with Fly Ash: A Study.: This research investigates the presence and distribution of acetic acid and other low-molecular-weight organic acids in reclaimed soils, focusing on their environmental impact and potential uses in soil remediation (Zheng et al., 2024).
- Antibiotic Cocktail Effects on Intestinal Microbial Community, Barrier Function, and Immune Function in Early Broiler Chickens.: This research evaluates the influence of acetic acid and other antibiotics on the intestinal health and immune function of broiler chickens, emphasizing its benefits in early poultry development (Abbas et al., 2024).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetic acid
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
102.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
39 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?