Merck
ALD00502
Sigma-Aldrich
5-(methylthio)-1,2,3-triazine
≥95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H5N3S
Masa cząsteczkowa:
127.17
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Próba
≥95%
Formularz
solid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CSC1=CN=NN=C1
InChI
1S/C4H5N3S/c1-8-4-2-5-7-6-3-4/h2-3H,1H3
Klucz InChI
PRNOGQAIIJRVIY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1,2,3-triazyny okazały się być reaktywnymi substratami w strategiach odwrotnego zapotrzebowania na elektrony Dielsa-Aldera. Niedawne przykłady Bogera i współpracowników wykorzystują ten reaktywny motyw w konstrukcji wysoce sfunkcjonalizowanych heterocykli zawierających N.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)