ALD00112
1,2,3-Triazine
≥95%
Synonim(y):
1,2,3-Triazabenzene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H3N3
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
81.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócPoziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
solid
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C1=CN=NN=C1
InChI
1S/C3H3N3/c1-2-4-6-5-3-1/h1-3H
Klucz InChI
JYEUMXHLPRZUAT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1,2,3-Triazines have been shown to be reactive substrates in inverse electron demand Diels-Alder strategies. Recent examples by the Boger Research Group have utilized this reactive motif in the construction of highly functionalized N-containing heterocycles.
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)