ALD00106
5-Methoxycarbonyl-1,2,3-triazine
Synonim(y):
1,2,3-Triazine-5-carboxylic acid, methyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5N3O2
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
139.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócFormularz
powder
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(OC)C1=CN=NN=C1
InChI
1S/C5H5N3O2/c1-10-5(9)4-2-6-8-7-3-4/h2-3H,1H3
Klucz InChI
DZONTPIFZFRSGP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1,2,3-Triazines have been shown to be reactive substrates in inverse electron demand Diels-Alder strategies. Recent examples by the Boger Research Group have utilized this reactive motif in the construction of highly functionalized N-containing heterocycles.
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)