Merck
ALD00098
Sigma-Aldrich
3,6-Bis(methoxycarbonyl)-1,2,4,5-tetrazine
Synonim(y):
Dimethyl 1,2,4,5-tetrazine-3,6-dicarboxylate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6N4O4
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
198.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
crystals
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(C1=NN=C(C(OC)=O)N=N1)OC
InChI
1S/C6H6N4O4/c1-13-5(11)3-7-9-4(10-8-3)6(12)14-2/h1-2H3
Klucz InChI
QODPSGGFQFBWME-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Tetrazyna okazała się wszechstronnym blokiem budulcowym jako substrat w reakcjach Dielsa-Aldera z odwróconym żądaniem elektronowym. Grupa Bogera zgłosiła to potężne podejście w syntezie alkaloidów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)