Merck
94128
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
BMIMCl
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H15ClN2
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
174.67
Beilstein:
6449277
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
Formularz
solid
zanieczyszczenia
≤1.0% H20
mp
~70 °C
ciąg SMILES
[Cl-].CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.ClH/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
FHDQNOXQSTVAIC-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride in combination with aluminium chloride forms an organoaluminate molten salt, which can act as an acidic catalyst for the alkylation of isobutane with 2-butene.
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
377.6 °F - (External MSDS)
Temperatura zapłonu (°C)
192 °C - (External MSDS)
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)