Merck
940518
Sigma-Aldrich
Magnesium sulfate heptahydrate
new
greener alternative
≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Heptahydrat siarczanu magnezu, Heptahydrat siarczanu magnezu(II), Sól Epsom
About This Item
Wzór liniowy:
MgSO4 · 7H2O
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
246.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141502
Pozwól nam pomóc
gęstość pary
<0.01 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
typ
(High purity Salts)
Próba
≥98% (EDTA titration)
≥99.9% trace metals basis
Formularz
powder or crystals
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
water: soluble
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤20 ppm
nitrate (NO3-): ≤50 ppm
ślady kationów
Al: ≤10 ppm
Ca: ≤10 ppm
Cd: ≤10 ppm
Cr: ≤10 ppm
Fe: ≤10 ppm
K: ≤10 ppm
Na: ≤30 ppm
Ni: ≤10 ppm
Pb: ≤10 ppm
Si: ≤10 ppm
Zn: ≤10 ppm
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Klucz InChI
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Heptahydrat siarczanu magnezu, powszechnie znany jako sól Epsom, jest białym krystalicznym ciałem stałym. Jest wysoce rozpuszczalny w wodzie, tworząc roztwór, który jest powszechnie stosowany w różnych zastosowaniach, takich jak sole do kąpieli, nawozy i jako składnik niektórych zabiegów medycznych. Jest źródłem magnezu i siarki.
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych alternatywnych produktów, które należą do jednej z czterech kategorii bardziej ekologicznych alternatyw. Heptahydrat siarczanu magnezu jest przyjaznym dla środowiska sorbentem kompozytowym w piankach makrokomórkowych do termochemicznego magazynowania energii w budynkach solarnych. Jego wysoka pojemność ciepła utajonego i nietoksyczne właściwości zwiększają efektywność energetyczną, promują wykorzystanie energii odnawialnej i wspierają zrównoważone praktyki budowlane. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Heptahydrat siarczanu magnezu jest solą o wysokiej zdolności magazynowania energii i sorpcji. Został on osadzony w matrycy polimerowej, tworząc piankę do magazynowania energii, która zapobiega pęcznieniu, aglomeracji i/lub rozpływaniu się soli podczas procesu jej odwadniania.[Badacze opracowują nowe adsorbenty do usuwania toksycznych barwników ze ścieków przy użyciu heptahydratu siarczanu magnezu. Jest on niezbędny do tworzenia porowatych kompozytów MgAl-warstwowy podwójny wodorotlenek (LDH)/włókno węglowe i mikrosfer magnetycznych MgFe2O4/γ-Fe2O3. Kompozyty te skutecznie adsorbują czerwony barwnik Kongo poprzez połączenie biotemplacji i szablonu pyłkowego.[,].
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium sulfate heptahydrate
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)