Merck
938270
Sigma-Aldrich
Silica
mesoporous, 100 μm particle size, pore size ~40 Å
Synonim(y):
Mezoporowata krzemionka o wielkości cząstek 100 µm, Rozmiar porów ~40 Å
About This Item
Wzór liniowy:
SiO2
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
60.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352309
Formularz
mesoporous
powder
Poziom jakości
wielkość cząstki
100 μm
wielkość porów
~40 Å pore size
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Mezoporowata krzemionka jest amorficznym materiałem na bazie dwutlenku krzemu z porami o rozmiarach nano, co nadaje materiałowi dużą powierzchnię. Nasza mezoporowata krzemionka o wielkości cząstek 100 µm i wielkości porów ~40A została zaprojektowana tak, aby osiągnąć średni rozmiar porów 40 Å. Cząsteczki charakteryzują się doskonałą stabilnością chemiczną i termiczną, co ułatwia ich stosowanie w różnych trudnych warunkach.
Zastosowanie
Mezoporowate cząstki krzemionki są szeroko stosowane w dziedzinie biomedycyny ze względu na ich łatwo przestrajalną strukturę i skład, różnorodne właściwości funkcjonalizacji powierzchni i doskonałą biokompatybilność. Nasze cząstki krzemionki o wielkości 100 µm i wielkości porów ~40A nadają się do badań jako adsorbenty do usuwania zanieczyszczeń z wody lub powietrza. Porowata struktura umożliwia skuteczną adsorpcję określonych cząsteczek lub jonów, a zatem może być również stosowana w procesach separacji, takich jak separacja gazów lub chromatografia.[1] Mezoporowata krzemionka jest również stosowana jako nośnik w katalizie heterogenicznej. Cząstki mogą być impregnowane metalami szlachetnymi lub metalami nieszlachetnymi, na przykład poprzez traktowanie zawiesiny mezoporowatej krzemionki roztworem prekatalizatora i aktywację katalizatora poprzez obróbkę taką jak kalcynacja, redukcja lub aktywacja chemiczna.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1 Inhalation
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)