Merck
937657
Sigma-Aldrich
Chitosan
new
biomedical research grade, high molecular weight
Synonim(y):
Deacetylowana chityna, Poli(D-glukozamina)
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H11O4N)n
CAS Number:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352142
opis
suitable for biomedical research applications
Formularz
powder or chunks (or Fibers)
masa cząsteczkowa
>300 kDa
zanieczyszczenia
<10 CFU/g Aerobic microbes
<10 CFU/g Yeast
<100 EU/g Endotoxin
kolor
white to off-white
Opis ogólny
Przedstawiamy wysokiej jakości chitozan pochodzący ze zrównoważonych źródeł, niezwykły produkt, który łączy zrównoważony rozwój z wyjątkową wydajnością. Chitozan jest naturalnie występującym związkiem pochodzącym z chityny, która znajduje się w egzoszkieletach skorupiaków, takich jak krewetki, kraby i homary. Jest on wytwarzany przez deacetylację chityny w procesie chemicznym. Chitozan charakteryzuje się unikalnymi właściwościami, takimi jak biodegradowalność, biokompatybilność i dodatni ładunek dzięki obecności grup aminowych. Dzięki ekologicznemu pozyskiwaniu, chitozan ten zapewnia wysoki stopień powtarzalności z niewykrywalnym białkiem i zanieczyszczeniami dzięki w pełni kontrolowanemu systemowi, co czyni go doskonałym wyborem dla różnych gałęzi przemysłu.
Zastosowanie
Badania biomedyczne: Chitozan był badany pod kątem jego potencjału w inżynierii tkankowej, gojeniu ran, systemach dostarczania leków i medycynie regeneracyjnej. Naukowcy badali rusztowania, nanocząsteczki, hydrożele i błony na bazie chitozanu pod kątem zastosowań w regeneracji tkanek, opatrywaniu ran, kontrolowanym uwalnianiu leków i nie tylko.
Drug Delivery Research: Chitozan był badany jako substancja pomocnicza w formulacjach leków, szczególnie w celu poprawy stabilności, rozpuszczalności i ukierunkowanego dostarczania leków. Jego właściwości mukoadhezyjne sprawiają, że jest przydatny w systemach doustnego dostarczania leków, preparatach do nosa i dostarczaniu leków do przewodu pokarmowego.
Biotechnologia: Chitozan był badany pod kątem jego właściwości przeciwdrobnoustrojowych i potencjalnego zastosowania jako naturalny środek konserwujący w różnych produktach spożywczych i kosmetycznych. Badano również jego zdolność do kapsułkowania enzymów, przeciwciał i innych biologicznie aktywnych cząsteczek, umożliwiając kontrolowane uwalnianie i ochronę tych związków.
Badania środowiskowe: Chitozan był badany pod kątem zastosowań w remediacji środowiska, takich jak oczyszczanie wody i ścieków. Jego zdolność do wiązania się z metalami ciężkimi i zanieczyszczeniami organicznymi sprawiła, że stał się on przedmiotem badań nad oczyszczaniem źródeł wody i usuwaniem zanieczyszczeń.
Badania rolnicze: Chitozan był badany pod kątem jego potencjału w zastosowaniach rolniczych. Badano go jako biopestycyd, promotor wzrostu roślin i środek ochrony upraw. Rola chitozanu w zwiększaniu wzrostu roślin, odporności na choroby i poprawie zdrowia gleby jest przedmiotem zainteresowania naukowców.
Materiały biokompatybilne: Biokompatybilność i biodegradowalność chitozanu sprawiły, że stał się on przedmiotem badań nad rozwojem biokompatybilnych materiałów, takich jak powłoki, folie i rusztowania do różnych zastosowań w inżynierii tkankowej, medycynie regeneracyjnej i biosensingu.
Cechy i korzyści
Niektóre z kluczowych właściwości chitozanu obejmują:
Biodegradowalność: Chitozan jest materiałem biodegradowalnym, co oznacza, że z czasem może naturalnie rozkładać się na nietoksyczne produkty uboczne. Ta właściwość sprawia, że chitozan jest przyjazny dla środowiska i zmniejsza jego wpływ na ekosystemy. Sprawia również, że jest on korzystny w różnych zastosowaniach inżynierii biomedycznej, takich jak inżynieria tkankowa i medycyna regeneracyjna.
Biokompatybilność: Chitozan jest ogólnie uważany za biokompatybilny, co oznacza, że jest dobrze tolerowany przez organizmy żywe bez wywoływania znaczących reakcji immunologicznych lub efektów toksycznych. Ta właściwość sprawia, że chitozan nadaje się do stosowania w różnych biomedycznych i farmaceutycznych aplikacjach badawczo-rozwojowych.
Mucoadhesion: Chitozan wykazuje właściwości mukoadhezyjne, co oznacza, że może przylegać do powierzchni błon śluzowych, takich jak wyściółka przewodu pokarmowego lub jamy nosowej. Ta właściwość sprawia, że chitozan jest przydatny do ukierunkowanego dostarczania leków, ponieważ może wydłużyć czas kontaktu i zwiększyć wchłanianie leków w określonych miejscach.
Aktywność przeciwdrobnoustrojowa: Chitozan wykazuje nieodłączne właściwości przeciwdrobnoustrojowe, w tym działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Może rozbijać ściany komórkowe mikroorganizmów, hamując ich wzrost i przetrwanie. Ta właściwość sprawia, że chitozan jest cenny w zastosowaniach takich jak opatrunki na rany.
Właściwości błonotwórcze: Chitozan ma zdolność do tworzenia błon i powłok po nałożeniu na powierzchnie. Folie te zapewniają właściwości barierowe, chroniąc przed utratą wilgoci, skażeniem mikrobiologicznym i uszkodzeniami oksydacyjnymi. Folie chitozanowe znajdują zastosowanie w gojeniu ran, pakowaniu i preparatach kosmetycznych.
Chelatowanie i wiązanie metali: Chitozan ma zdolność chelatowania lub wiązania jonów metali, takich jak metale ciężkie. Ta właściwość czyni go użytecznym w zastosowaniach związanych z uzdatnianiem wody, gdzie chitozan może pomóc w usuwaniu zanieczyszczeń metalami ciężkimi ze źródeł wody.
Żelowanie i tworzenie hydrożelu: Chitozan może ulegać żelowaniu i tworzyć hydrożele w połączeniu z odpowiednimi środkami sieciującymi lub w określonych warunkach. Hydrożele te mają zastosowanie w kontrolowanym dostarczaniu leków, inżynierii tkankowej i gojeniu ran, zapewniając matrycę 3D dla wzrostu komórek i uwalniania leków.
Promuje zrównoważony rozwój: Wybierając nasz chitozan pochodzący ze zrównoważonych źródeł, przyczyniasz się do zrównoważonych praktyk pozyskiwania i zmniejszasz swój wpływ na środowisko.
Wyłącznie do użytku badawczego.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)