93578
Poly(L-lactide)
viscosity ~1.0 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C)
Synonim(y):
L-Lactide polymer, PLA, Poly(L-Lactic acid)
About This Item
Wzór liniowy:
CH3O(C6H8O4)nH
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócopis
ester terminated
Poziom jakości
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
Mn 59,000
Mw 101,000
ramy czasowe degradacji
>3 years
zanieczyszczenia
<0.5% water
lepkość
~1.0 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C)
Mw/Mn
<1.8
Powiązane kategorie
Zastosowanie
medical device
Inne uwagi
end group: dodecyl ester
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?