Merck
935700
Sigma-Aldrich
Trójwodny octan sodu
greener alternative
≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Gorący lód, NaOAc, Trójwodny etanian sodu, Wodzian octanu sodu
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COONa · 3H2O
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
136.08
Beilstein:
3732037
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Próba
≥99.9% trace metals basis
Formularz
powder or crystals (or granules)
temp. samozapłonu
1112 °F
przydatność reakcji
core: sodium
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
soluble, clear
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Klucz InChI
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie ekologicznych produktów alternatywnych, które należą do jednej z czterech kategorii ekologicznych produktów alternatywnych. Ten produkt został ulepszony pod kątem efektywności energetycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Trójwodny octan sodu jest uwodnioną solą sodową kwasu octowego. Jest to doskonały nieorganiczny materiał przemiany fazowej (PCM) ze względu na wysoką gęstość magazynowania energii i przewodność cieplną, szeroko stosowany w sektorze farbiarskim, drukarskim, farmaceutycznym i buforującym.
Zastosowanie
Można użyć trójwodzianu octanu sodu:
  • Kompozyt trójwodzianu octanu sodu z grafitem jest stosowany jako obiecujący materiał do magazynowania energii słonecznej.
  • Jest on również stosowany jako materiał przemiany fazowej w magazynowaniu energii ze względu na jego wysoką zdolność magazynowania energii.
  • Trójwodzian octanu sodu został zbadany w celu syntezy Na2FeSiO4 jako nowego materiału katodowego do akumulatorów sodowo-jonowych metodą zol-żel.
  • Ponadto, powlekany węglem materiał katodowy Na3V2(PO4)3 został zsyntetyzowany przy użyciu trójwodzianu octanu sodu jako prekursora dla akumulatorów sodowo-jonowych w celu zwiększenia stabilności cyklicznej i szybkości.
  • Ponadto, krzemian żelazowo-sodowy został zsyntetyzowany przy użyciu syntezy solwotermalnej i przetestowany jako materiał katodowy dla akumulatorów Na-ion po raz pierwszy przy użyciu trójwodzianu octanu sodu.
  • Co ciekawe, trójwodzian octanu sodu jest również wykorzystywany do syntezy materiałów anodowych nanokompozytu ZnFe2O4@C/G dla akumulatorów litowo-jonowych[6].
Inne uwagi
Substrat enzymatyczny dla kinazy octanowej (EC 2.7.2.1)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trójwodny octan sodu
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)