Merck
934860
Sigma-Aldrich
Probe kit
greener alternative
Four-node
Synonim(y):
Zestaw sondy 4-węzłowej
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
NA.21
Pozwól nam pomóc
probe size
3
opis
Max current: 1A
Coating: Au
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Średnica
2.5 mm
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Nasz 4-liniowy zestaw sond jest idealnym narzędziem do pomiaru rezystywności elektrycznej cienkich blach. Zestaw zawiera 3 sondy o różnych odstępach (14 mm, 34 mm, 54 mm) do pomiaru szerokiego zakresu wartości rezystancji. Wszystkie sondy są pokryte złotem i mają szerokość linii 1 mm, długość linii 5 mm, maksymalny prąd 0,5 A. Jego główne zastosowania obejmują charakterystykę elektryczną włókien, przewodów, rur itp.
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Zestaw jest przydatny w zastosowaniach, w których wymagana jest charakterystyka elektryczna włókien, przewodów, rur itp.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Probe kit
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)