931896
Graphene oxide dispersion
in ElectroGreen® NMP type 2
Synonim(y):
Dyspersja GO w substytucie NMP
About This Item
Wzór liniowy:
CxHyOz
Kod UNSPSC:
12352119
NACRES:
NA.23
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócProduct Name
Graphene oxide dispersion in ElectroGreen® NMP substitute for electronics (type 2, bio-sourced),
Formularz
dispersion
Poziom jakości
stężenie
2 mg/mL
Opis ogólny
Produkt ten jest dyspersją tlenku grafenu w mieszaninie rozpuszczalników zaprojektowanej w celu zastąpienia NMP do tworzenia preparatów z bardziej ekologicznym, odnawialnym rozpuszczalnikiem odpowiednim do stosowania w elektronice.
Zastosowanie
Dyspersje tlenku grafenu w rozpuszczalnikach organicznych umożliwiają klientom wykorzystanie tlenku grafenu na nowe sposoby, które nie są możliwe w wodzie. Na przykład, polimery organiczne i wiele nanocząstek nie jest rozpuszczalnych lub kompatybilnych z wodą, co uniemożliwia zastosowanie wielu kompozytów tlenku grafenu.
Dodatkowo, rozpuszczalniki organiczne, które mogą być stosowane do dyspergowania tlenku grafenu mają wysoką toksyczność lub są całkowicie zakazane w niektórych regionach. Aby rozwiązać te problemy, stworzyliśmy dyspersję tlenku grafenu w NMPR3, bardziej ekologicznej mieszance rozpuszczalników biorenuowalnych firmy Vertec biosolvents.
Zastosowania obejmują między innymi: Superkondensatory, Energia słoneczna, Grafenowe chipy półprzewodnikowe, Grafen przewodzący, Biomateriały, Przezroczyste powłoki przewodzące.
Zalecenia: Wstrząsnąć lub sonikować przed użyciem.
Dodatkowo, rozpuszczalniki organiczne, które mogą być stosowane do dyspergowania tlenku grafenu mają wysoką toksyczność lub są całkowicie zakazane w niektórych regionach. Aby rozwiązać te problemy, stworzyliśmy dyspersję tlenku grafenu w NMPR3, bardziej ekologicznej mieszance rozpuszczalników biorenuowalnych firmy Vertec biosolvents.
Zastosowania obejmują między innymi: Superkondensatory, Energia słoneczna, Grafenowe chipy półprzewodnikowe, Grafen przewodzący, Biomateriały, Przezroczyste powłoki przewodzące.
Zalecenia: Wstrząsnąć lub sonikować przed użyciem.
Informacje prawne
ElectroGreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)