Merck
920118
Sigma-Aldrich
Graphene, monolayer film
small grain, CVD graphene on silicon wafer, 4 in diameter
Synonim(y):
Grafen Roll-to-Roll
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Pozwól nam pomóc
Product Name
R2R Monolayer small grain CVD graphene on silicon wafer, 4 in diameter, avg. no. of layers, 1
Poziom jakości
opis
Growth method: roll-to-roll CVD
Wafer: SiO2 (300nm) Si
Number of layer: Monolayer
Raman intensity 2D/G: ≥1.5
Właściwości
avg. no. of layers 1
opór arkusza
240 Ω/sq ±10%
rozmiar
5 μm × 5 μm ± 10%, grain size
pokrycie powierzchni
surface coverage >98%
przepuszczalność
>97%
właściwości półprzewodników
(mobility>1500 cm2/V·s) (Hall effect measurements)
Opis ogólny
Wysokiej jakości, jednowarstwowy grafen CVD o małym rozmiarze ziarna (∼5μm2) na płytce krzemowej o średnicy 4 cali.
Zachować ostrożność, aby nie upuścić
Przechowywać z dala od zanieczyszczeń, ciepła, kurzu, płomieni itp.
Zastosowanie
Nasze produkty z grafenu CVD typu roll-to-roll to prawdziwie jednowarstwowy grafen wysokiej jakości, wytwarzany w pomieszczeniach czystych, ściśle monitorowany i poddawany kontroli jakości w celu zapewnienia wysokiej powtarzalności.
Proces roll-to-roll umożliwia ciągłą produkcję grafenu na dużą skalę.
Ten produkt o małym rozmiarze ziarna jest wytwarzany przez przenoszenie grafenu CVD z rolki na rolkę na płytkę krzemową. Jest on gotowy do użycia z niską rezystancją arkusza i umożliwiłby niezrównaną powtarzalność i wysoką wydajność dla rusztowań do hodowli komórkowych opartych na grafenie CVD, biosensorów i czujników bramkowanych chemicznie.
Przechowywanie i stabilność
Unikać bezpośredniego światła słonecznego, wysokiej temperatury, wysokiej wilgotności i kurzu.
Informacje prawne
Produkt firmy LG Electronics, wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)