Merck
918822
Sigma-Aldrich
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
carboxylic acid functionalized, fluorescence λem 470 nm, 1 mg/mL in water
Synonim(y):
Fluorescencyjne nanokryształy, QD
About This Item
Wzór liniowy:
CdSe/ZnS
Kod UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.23
opis
Reactive group: Carboxylic acid ()
Poziom jakości
Formularz
liquid
stężenie
1 mg/mL in water
fluorescencja
FWHM 20-24 nm
λem 470 nm
, quantum yield ≥50%
grupa funkcyjna
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Kropki kwantowe (QD) CdSe/ZnS z kwasem karboksylowym w wodzie Unikalny rozmiar i skład tych bardzo małych, półprzewodnikowych kropek kwantowych sprawiają, że są one bardzo atrakcyjne dla różnych zastosowań i nowych technologii. Zastosowania obejmują obrazowanie biomedyczne i wykrywanie, diagnostykę, wyświetlacze i fotowoltaikę.
Przestroga
Nie zamrażać.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)