916404
Silver nitrate
99.995% trace metals basis
Synonim(y):
Nitric acid silver(I) salt
About This Item
gęstość pary
5.8 (vs air)
Poziom jakości
Próba
99.995% trace metals basis
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: silver
mp
212 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
PEM fuel cells
material synthesis precursor
ciąg SMILES
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Klucz InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Jako materiał do przechowywania litu w bateriach litowo-jonowych ze względu na jego zachowanie litowania/delitowania.
- Do wytwarzania elektrokatalizatora rGO zdobionego Ag do reakcji redukcji tlenu w bateriach cynkowo-powietrznych.
- Jako odczynnik poświęcający elektrony w ogólnej reakcji rozszczepiania wody.
- Jako prekursor do dostrajania kształtu nanocząstek złota.
- Przygotowanie materiału katodowego z tlenku wanadu srebra do baterii.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)