Merck
913855
Sigma-Aldrich
Silica
mesoporous SBA-15, <150 μm particle size, pore size 12 nm, Hexagonal pore morphology
Synonim(y):
Porous silica, Silicon dioxide
About This Item
Wzór liniowy:
SiO2
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
60.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352309
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
wielkość cząstki
<150 μm
wielkość porów
12 nm pore size
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Mesoporous silicas are inorganic materials having porous structures and find applications in chromatography; catalysis; drug delivery and imaging.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)