Merck
912573
Sigma-Aldrich
High surface area conducting polypyrrole
greener alternative
Synonim(y):
Domieszkowane hydrożele polipirolowe, PPy, Usieciowany polipirol 3D domieszkowany kwasem fitynowym
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
opis
Electrochemical activity: see attached CV result
Poziom jakości
Formularz
solid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kolor
black
rozpuszczalność
soluble (swell into hydrogel but does not dissolve in water)
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. Ten produkt jest używany do konwersji i magazynowania energii, dlatego został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Kliknij tutaj , aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Trójwymiarowo usieciowany polipirol (usieciowany polipirol 3D) to przewodzący proszek wytwarzany przez sieciowanie polipirolu z cząsteczką domieszki - kwasem fitowym. Może on tworzyć samoistnie przewodzące hydrożele o hierarchicznie porowatej mikrostrukturze. Jego porowatość sprzyja transportowi elektronów i ułatwia dyfuzję jonów i innych małych cząsteczek. Jego elastyczność może również pomóc w dostosowaniu się do odkształceń spowodowanych zmianą objętości podczas cykli elektrochemicznych. Wraz z zaletą wysokiej powierzchni i biokompatybilności, materiał ten zapewnia możliwość wytwarzania elastycznych, lekkich, energetycznych i bioelektronicznych urządzeń. Trójwymiarowo usieciowany polipirol może również zostać przekształcony w porowate nanomateriały węglowe poprzez obróbkę termiczną i aktywację. Uzyskana matryca węglowa zachowała hierarchiczną nanostrukturę usieciowanego polipirolu 3D i została wykazana jako skuteczny dodatek poprawiający magazynowanie energii i wydajność konwersji innych materiałów aktywnych elektrochemicznie.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)