906840
Poly(L-lactide-co-caprolactone)
lactide:caprolactone 90:10, viscosity 1.7 dL/g
Synonim(y):
PCL-PLLA, PLLA-PCL
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(C6H10O2)m(C6H8O4)nCH3
Kod UNSPSC:
12162002
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócFormularz
chunks
proporcje
lactide:caprolactone 90:10
kolor
white to off-white
lepkość
1.7 dL/g
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Poli(L-laktyd-co-kaprolakton) (PCL-PLLA) jest biodegradowalnym polimerem, który może być syntetyzowany przez masową kopolimeryzację pierścieniową L-laktydu i ε-kaprolaktonu. Jego właściwości obejmują elastyczność, biokompatybilność i kontrolowany proces degradacji.
Zastosowanie
PCL-PLLA może być wykorzystywany do różnych zastosowań, takich jak inżynieria tkankowa, urządzenia do mocowania kości i szwy chirurgiczne.
Poli(L-laktyd-co-kaprolakton) (PLLA-PCL) jest biodegradowalnym kopolimerem. Poli(L-laktyd) wykazuje wysoki moduł i jest często kopolimeryzowany z PCL w celu poprawy właściwości mechanicznych PCL i zwiększenia szybkości degradacji powstałego polimeru. PLLA-PCL był wykorzystywany w inżynierii tkankowej, biodruku 3D i badaniach nad dostarczaniem leków.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)