Merck
904376
Sigma-Aldrich
Silica
monodisperse, non-porous, 20 μm
Synonim(y):
Krzemionka, Monodyspersyjny dwutlenek krzemu, Nieporowata krzemionka, Nieporowaty dwutlenek krzemu
About This Item
Wzór liniowy:
SiO2
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
60.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41123003
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Monodyspersyjne nieporowate nanocząstki krzemionki znajdują zastosowanie w dostarczaniu leków i obrazowaniu molekularnym, podczas gdy cząstki o wielkości mikronów są wykorzystywane w chromatografii cieczowej. Oferujemy wysoce monodyspersyjną (współczynnik wariancji <10%) nieporowatą krzemionkę o wielkości od 150 nm do 50 μm. Wysoka monodyspersyjność naszych cząstek sprawia, że nadają się one do wyżej wymienionych zastosowań.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)