Merck
902896
Sigma-Aldrich
Black phosphorus
>=20 micro gram/ml in NMP
Synonim(y):
2D Black phosphorus, Phosphorene
About This Item
Wzór liniowy:
P
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.23
Formularz
liquid
Opis ogólny
Black phosphorus, also known as phosphorene, is a stable allotrope of phosphorus with semiconducting properties. It has a good mechanical property and a tunable band structure. BP also has good anisotropic thermal, electrical and optical properties.
Zastosowanie
BP is a two dimensional (2D) p-type material, which shows high hole mobility up to 1000 cm2V-1s-1. It can be used in the fabrication of energy storage devices such as lithium-ion batteries. BP can also be used in a variety of biomedical applications such as photodynamic therapy.
Owing to the unique properties such as thickness dependent tunable band gap, strong in-plane anisotropy, and high carrier mobility, 2D-black phosphorous has attracted significant attention recently. The applications of 2D-black phosphorous extend from electronics, to optoelectronics, spintronics, thermoelectrics and storage devices.
Przestroga
Material is very oxygen sensitive. Please handle under inert atmosphere.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)