Merck
902322
Sigma-Aldrich
Caffeine-(trimethyl-13C3)
endotoxin tested, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C3C5H10N4O2
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
197.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥99% (CP)
Formularz
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
234-236.5 °C (lit.)
przydatność
endotoxin tested
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[13CH3]N1C(=O)N([13CH3])c2ncn([13CH3])c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3/i1+1,2+1,3+1
Klucz InChI
RYYVLZVUVIJVGH-VMIGTVKRSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
For R&D use only. Not for drug, household, or other uses. Any other use is the sole responsibility of the end user.
Endotoxin testing is done on the bulk form of the product before subdivision packaging. This bulk test does not guarantee that the subdivision or repackaged aliquot is endotoxin-free when it is received or used by the customer and does not imply suitability for any particular purpose. If the product must be endotoxin-free for the intended application, the product should be tested prior to actual use.
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)