901634
Carbon nanotube, single-walled
Low metal content, avg. no. of layers, 1
Synonim(y):
CNT, Tuball, SWCNT, SWNT, Single wall carbon nanotube
opis
Number of CNT layers: Single layer by TEM
Próba
≥93% (carbon as SWNT by TEM, TGA)
>99% (carbon content, EDX, TGA)
Formularz
powder
Właściwości
avg. no. of layers 1
Długość
>5 μm , By AFM
Średnica
1.2-2.0 nm , By Optical absorption
zanieczyszczenia
<1% Metal impurities (TGA, By EDX)
kolor
black
mp
3652-3697 °C (lit.)
gęstość
1.7-1.9 g/cm3 at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[C]
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)