Merck
901046
Sigma-Aldrich
Carbon nanotube forestvertically aligned on Si substrate
Drawable, DxL 10-40 nm× 1.0 mm ± 0.5 mm
Synonim(y):
CNT array, MWCNT
About This Item
CAS Number:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Pozwól nam pomóc
Product Name
Carbon nanotube array, multi-walled, drawable, vertically aligned on Si substrate
opis
Form: 10 mmx20 mm Si substrate
Poziom jakości
Próba
98% (carbon as CNT)
śr. × dł.
10-40 nm × 1.0 mm ± 0.5 mm
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Wielościenne nanorurki węglowe (MWCNT) są ułożone pionowo na podłożu Si o wysokiej gęstości. Ponieważ wszystkie MWCNT są wiązane siłą van der Wallsa, wstęgę CNT można łatwo wyciągnąć, ściskając krawędź układu z podłoża. Wstęga jest bardzo lekka i wytrzymała, a czasami półprzezroczysta.
Jakość kryształów CNT jest badana za pomocą pomiaru rozpraszania Ramana. Stosunek intensywności piku G (1580 cm-1) i piku D (1350 cm-1) reprezentuje jakość grafityzacji materiałów węglowych. G/D naszych CNT wynosi ~3, co wskazuje na wysoką jakość krystaliczną.
Uwaga dotycząca przygotowania
Metoda chemicznego osadzania z fazy gazowej (CVD).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)