901021
Poly(L-lactide-co-glycolide)
10:90, viscosity 1.7 dL/g
Synonim(y):
PLGA
About This Item
Poziom jakości
Formularz
chips
proporcje
lactide:glycolide 10:90±5
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kolor
light yellow to tan
lepkość
1.4-2.0 dL/g
1.7 dL/g
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)