901019
Carbon nanotube, multi-walled
50-90 nm diameter, >95% carbon basis
Synonim(y):
MWCNT, MWNT, Multiwall carbon nanotube
opis
D/G ratio: 0.1 (by Raman spectroscopy)
Real density: 2.1 g/cm^3 (by Pycnometer)
Poziom jakości
Próba
>95% carbon basis
współczynnik kształtu
>100 , by FE-SEM
powierzchnia
28 m2/g , by N<SUB>2</SUB> adsorption
średnica
50-90 nm
65 nm (by FE-SEM)
mp
3652-3697 °C (lit.)
gęstość
~2.1 g/mL at 25 °C (lit.)
gęstość nasypowa
0.007 g/cm3 (by HCC method)
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Due to their high magnetic sensitivity, MWCNT/manganese–zinc ferrite nanocomposites can be used in integrated nanoscale electronic systems.
They can also be used tofabricate sensors for strain-sensing applications because of their highmechanical flexibility and stability.
Cechy i korzyści
- Excellent conductivity
- Light weight
- Chemical stability
- Large surface area
- High mechanical strength
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)