Merck
901002
Sigma-Aldrich
Carbon nanotube, multi-walled
flake of bundled CNTs, >95% carbon basis, O.D. × L 10-40 nm × 0.5-1.5 mm
Synonim(y):
MWCNT, MWNT, Multiwall carbon nanotube
About This Item
CAS Number:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
>95% carbon basis
śr. zewn. × dł.
10-40 nm × 0.5-1.5 mm
mp
3652-3697 °C (lit.)
gęstość
~2.1 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[C]
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This carbon nanotube flakes are millimetre-scale multi-walled carbon nanotube bundles. Crystal quality of CNT is examined by Raman scattering measurement. Intensity ratio of G-peak (1580 cm-1) and D-peak (1350 cm-1) represents quality of graphitization of carbon materials. G/D of the CNT is ∼3, showing high crystal quality.
Uwaga dotycząca przygotowania
Chemical Vapor Deposition (CVD) Method
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)