900788
Carbon nanotube, few-walled
carbon ≥95 %
Synonim(y):
FWCNT, FWNT, Few wall carbon nanotubes, Few-walled carbon nanotubes, Signis® FW100
opis
Deposition temp: 550 ± 50 °C
G/D ratio: ≥10 (Raman)
Median number of walles: 2 to 3 (TEM)
Poziom jakości
Formularz
powder
skład
Carbon, ≥95% TGA
carbon, ≥95%
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Battery materials.
- Supplementation of lithium sulphur battery cathode materials.
Cechy i korzyści
- Reinforced molecular structure.
- Improved electron transport.
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)