Merck
900711
Sigma-Aldrich
Carbon nanotube, single-walled
≥98% carbon basis, avg. no. of layers, 1
Synonim(y):
ZEONANO, SWCNT, SWNT, Single wall carbon nanotube
About This Item
CAS Number:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
≥98% carbon basis
<1% (ash)
Formularz
powder or flakes
Właściwości
avg. no. of layers 1
Długość
300-500 μm , in forest
średnia śr.
3-5 nm
powierzchnia
800-1000 m2/g , by BET
zanieczyszczenia
500 ppm Fe (max)
kolor
black
mp
3652-3697 °C (lit.)
gęstość
1.7-1.9 g/cm3 at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Electrode in power storage devices.
  • Additives in structural materials.
  • Flexible electronic materials.
Uwaga dotycząca przygotowania
Super-growth (SG) method.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)