Merck
900549
Sigma-Aldrich
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl)
regioregular, average Mw 85,000-100,000
Synonim(y):
P3HT, P3HT
About This Item
Wzór liniowy:
(C10H14S)n
CAS Number:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
opis
Metal purity: ≤Mg: 100 ppm
≤Ni: 100 ppm
Regioregularity: ≥90%
Poziom jakości
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mw 85,000-100,000
ciąg SMILES
[s]1c(c(cc1C)CCCCCC)C
InChI
1S/C12H20S/c1-4-5-6-7-8-12-9-10(2)13-11(12)3/h9H,4-8H2,1-3H3
Klucz InChI
DUFPJSOXRHVDOV-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl)
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)