Merck
900321
Sigma-Aldrich
Poly(L-lactide-co-caprolactone)
greener alternative
lactide:caprolactone 35:65, viscosity 1.5 dL/g 
Synonim(y):
PLLA-PCL
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(C6H10O2)m(C6H8O4)nCH3
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formularz
chips or granules
Poziom jakości
proporcje
lactide:caprolactone 35:65
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
lepkość
1.5 dL/g
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie produktów Greener Alternative Products, które należą do jednej z czterech kategorii ekologicznych alternatyw. Jest to produkt należący do rodziny wysokowydajnych biopolimerów, które są niezbędne do opracowania wydajnych, tanich i przyjaznych dla środowiska rozwiązań w zakresie energii odnawialnej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)