Merck
900316
Sigma-Aldrich
Poly(L-lactide-co-glycolide)
lactide:glycolide 65:35, viscosity 0.6 dL/g 
Synonim(y):
PLGA
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(C2H2O2)m(C3H4O2)nCH3
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formularz
granular
proporcje
lactide:glycolide 65:35
lepkość
0.6 dL/g
temp. przechowywania
−20°C
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)