Merck
900226
Sigma-Aldrich
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
carboxylic acid functionalized, fluorescence λem 645 nm, 1 mg/mL in H2O
Synonim(y):
Fluorescencyjne nanokryształy, QD
About This Item
Wzór liniowy:
CdSe/ZnS
Kod UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.23
Formularz
dispersion
Poziom jakości
stężenie
1 mg/mL in H2O
fluorescencja
λem 645 nm
λem 645 nm±10 nm, quantum yield >50%
grupa funkcyjna
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Grupa reaktywna: Kwas karboksylowy.
Zastosowanie
Warstwa organiczna kropek kwantowych (QD) CdS/ZnS lub CdSe/ZnS z kwasem karboksylowym jako grupą reaktywną składa się z monowarstwy kwasu oleinowego/oktadecyloaminy i monowarstwy polimeru amfifilowego. Całkowita grubość warstw organicznych na tych QD wynosi około 4 nm. Znajdują one wiele zastosowań w bioobrazowaniu i biosensingu.
Przestroga
Do not freeze.
Informacje prawne
Produkt firmy Ocean Nanotech, LLC.
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)