Merck
900219
Sigma-Aldrich
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
stabilized with octadecylamine ligands, fluorescence λem 620 nm, 5 mg/mL in toluene
Synonim(y):
Fluorescencyjne nanokryształy, QD
About This Item
Wzór liniowy:
CdSe/ZnS
Kod UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.23
Formularz
dispersion
stężenie
5 mg/mL in toluene
λmaks.
605 nm
fluorescencja
λem 620 nm
λem 620 nm±10 nm, quantum yield >50%
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Grupa reaktywna: Oktadecyloamina.
Zastosowanie
Wysoko oczyszczone kropki kwantowe CdSe/ZnS z powierzchnią oktadecyloaminową zawierają bardzo mało wolnych ligandów organicznych i zanieczyszczeń. Doskonale nadają się do zastosowań w wyświetlaczach, oświetleniu półprzewodnikowym i ogniwach słonecznych. Mogą być stosowane jako emiter elektroluminescencji w diodach LED opartych na kropkach kwantowych lub osadzone w matrycy polimerowej jako podświetlenie wyświetlacza LCD. Kropki kwantowe CdSe/ZnS w postaci stałej mogą być dyspergowane w większości niepolarnych rozpuszczalników organicznych, takich jak toluen, chloroform i heksan.
Informacje prawne
Produkt firmy Ocean Nanotech, LLC.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)