808970
Black Phosphorus
Crystal, 99.995%
Synonim(y):
Phosphorus
About This Item
Poziom jakości
Próba
99.995%
Formularz
crystals
dł. × szer. × wys.
0.5 cm × 0.7 cm × 0.2-0.4 mm, typical size, some variation in dimensions may occur with different batches
ciąg SMILES
P
InChI
1S/H3P/h1H3
Klucz InChI
XYFCBTPGUUZFHI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 2
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)