806862
Silica
mesoporous SBA-15, <150 μm particle size, pore size 6 nm, Hexagonal pore morphology
Synonim(y):
Porous Silica, SBA-15, Silicon dioxide
About This Item
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
powder
wielkość cząstki
<150 μm
wielkość porów
0.5-0.7 cm3/g pore volume
6 nm pore size
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)