Merck
806811
Sigma-Aldrich
Silica
mesoporous, 1 μm particle size, pore size ~2 nm
Synonim(y):
Porous Silica, Silicon dioxide
About This Item
Wzór liniowy:
SiO2
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
60.08
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
powder
powierzchnia
1000 ± 100 m2/g
śr. rozm. cząst.
1±0.25 μm
wielkość cząstki
1 μm
wielkość porów
0.1-0.3 cm3/g pore volume
1.9-2.3 nm pore diameter
~2 nm pore size
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Mesoporous silicas are inorganic materials having porous structures and find applications in chromatography, catalysis, drug delivery and imaging.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)