Merck
806803
Sigma-Aldrich
Silica
mesoporous SBA-15, <150 μm particle size, pore size 4 nm, Hexagonal pore morphology
Synonim(y):
Porous Silica, SBA-15, Silicon dioxide
About This Item
Wzór liniowy:
SiO2
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
60.08
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
powder
powierzchnia
750-850 m2/g
wielkość cząstki
<150 μm
wielkość porów
0.7-0.9 cm3/g pore volume
4 nm pore size
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Mesoporous silicas are inorganic materials having porous structures and find applications in chromatography, catalysis, drug delivery and imaging.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)