806765
Silica
mesoporous, 3 μm particle size, pore size ~2 nm
Synonim(y):
Porous Silica, Silicon dioxide
About This Item
Próba
99.9% trace metals basis
Poziom jakości
Formularz
mesoporous
powder
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
0.1-0.3 cm3/g pore volume
~2 nm pore size
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)