Merck
806579
Sigma-Aldrich
Reduced graphene oxide
greener alternative
tetraethylene pentamine functionalized
Synonim(y):
Zredukowany tlenek grafenu-tetraetylenopentamina, rGO-TEPA
About This Item
Wzór liniowy:
CxOyHz
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
skład
Carbon, >65 wt. %
Nitrogen, >8 wt. %
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
CN(CCNCCN)CCNCCN.[rGO]
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt należy do kategorii Enabling ekologicznych alternatyw, a zatem jest zgodny z zasadą "Projektuj z myślą o efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Immobilizacja przeciwciał do zastosowania w ultraczułych immunosensorach elektrochemicznych z wykorzystaniem licznych grup aminowych i dużej powierzchni elektroprzewodzącej zredukowanego tlenku grafenu-tetraetylenopentaminy (rGO-TEPA).
Ilość grup NH2: W celu oszacowania ilości grup NH2 w rGO-TEPA przeprowadzono reakcję z bezwodnikiem tetrabromoftalowym, a ilość Br określono ilościowo za pomocą testu kolby Schönigera. Uzyskana wartość odpowiada 1,1 mmol NH2/g.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)