Merck
805467
Sigma-Aldrich
Silica
mesoporous MCM-48, ≤15 μm particle size, pore size 3 nm, Cubic pore morphology
Synonim(y):
MCM-48, Porous Silica, Silicon dioxide
About This Item
Wzór liniowy:
SiO2
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
60.08
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
mesoporous
powierzchnia
1400-1600 m2/g
wielkość cząstki
≤15 μm
wielkość porów
0.4-0.6 cm3/g pore volume
2-4 nm pore diameter
3 nm
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
MCM-48 molecular sieves can be hydrothermally synthesized from sodium silicate, as the precursor. The crystal structure exists in the form of a truncated rhombic dodecahedral.
Zastosowanie
Mesoporous silicas are inorganic materials having porous structures and find applications in chromatography, catalysis, drug delivery and imaging.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)