Merck
799009
Sigma-Aldrich
Graphene, monolayer film
1 in x 1 in on copper foil, avg. no. of layers, 1
Synonim(y):
Grafen/Cu
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Pozwól nam pomóc
Product Name
Monolayer graphene film, 1 in x 1 in on copper foil, avg. no. of layers, 1
Poziom jakości
opis
Coverage: >95%
FET Electron Mobility on Al2O3: 2;000 cm2/V·s
FET Electron Mobility on SiO2/Si (expected): 4; 000 cm2/V·s
Grain size: Up to 10 μm
Number of graphene layers: 1
Transparency: >97%
Formularz
film
Właściwości
avg. no. of layers 1
opór
350 Ω/sq
dł. × szer. × grubość
1 in. × 1 in. × (theoretical) 0.245 nm, monolayer graphene film
1 in. × 1 in. × 18 μm, copper foil substrate
kolor
transparent
Opis ogólny
Grafen jest unikalnym, dwuwymiarowym alotropem węgla o grubości jednego atomu. Spośród wszystkich technik syntezy, chemiczne osadzanie z fazy gazowej grafenu na folii miedzianej jest najbardziej obiecującą drogą do produkcji dobrej jakości grafenu na dużą skalę. Katalityczny rozkład węglowodorów na folii miedzianej pozwala uzyskać jednowarstwowy grafen. Grafen osadza się jako ciągły polikrystaliczny arkusz pojedynczych ziaren grafenu połączonych na granicach ziaren. Opisano epitaksjalny związek między grafenem a folią miedzianą. Duże jednolite domeny grafenowe mogą być odpowiedzialne za wzrost dużych rozmiarów ziaren, który wynika z niskiej rozpuszczalności węgla w miedzi i bliskiej temperatury topnienia miedzi i temperatury wzrostu grafenu.
Metoda wzrostu: Synteza CVD
Metoda transferu: Metoda czystego transferu
Kontrola jakości: Mikroskopia optyczna i kontrola Ramana
Zastosowanie
Grafen może być szeroko stosowany w wielu aplikacjach, takich jak; nanoelektronika, ogniwa paliwowe, ogniwa słoneczne, urządzenia fotowoltaiczne, w biosensorach, biosensorach optycznych, MEMS, NEMS, tranzystorach polowych (FET), czujnikach chemicznych, nanonośnikach w testach biosensorycznych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)