Merck
798177
Sigma-Aldrich
Graphene, monolayer film
on TEM grid substrate (Quantifoil gold)
About This Item
Wzór liniowy:
C
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Pozwól nam pomóc
Product Name
Suspended monolayer graphene on TEM grid substrate (Quantifoil gold),
Formularz
solid
Poziom jakości
opór
170 Ω/sq
śr. × grubość
2 mm × (theoretical) 0.345 nm , monolayer graphene film
rozmiar × odległość między dyskami × śr.
2 μm × 4 μm × 3 mm, gold coated TEM grid
Opis ogólny
Grafen jest unikalnym, dwuwymiarowym alotropem węgla o grubości jednego atomu. Opracowano kilka metod syntezy grafenu, takich jak: mechaniczne i chemiczne złuszczanie, chemiczne osadzanie z fazy gazowej, grafityzacja węglika krzemu, redukcja tlenków grafenu. W badaniu opisano przygotowanie jednowarstwowego grafenu na folii z politereftalanu etylenu (PET). Pojedyncza warstwa grafenu może być przenoszona metodą czystego transferu.
Siatki w opakowaniu: 4
Właściwości warstwy grafenowej
Metoda wzrostu: Synteza CVD
Metoda transferu: Metoda czystego transferu
Rozmiar: 2 mm (średnica siatki TEM)
Wygląd (kolor): Przezroczysty
Przezroczystość: >97%
Pokrycie: >95%
Liczba warstw grafenu: pojedyncza warstwa
Grubość leniwego węgla wynosi około 12 nm.
Mobilność elektronów FET na Al2O3: 2; 000 cm2/Vs
Mobilność elektronów FET na SiO2/Si(oczekiwana): 4; 000 cm2/Vs
Rezystancja arkusza: 170 Ohm/sq.
Wielkość ziarna: do 10 mikrometrów
Podłoże Siatka TEM
Typ: QUANTIFOIL(registered) R 2/4
Rozmiar otworu: 2 mikrometry (siatka Au ma 300 mesh)
Przestrzeń między otworami: 4 mikrometry
Średnica: 3 mm
Powłoka: Powłoka Au
Zastosowanie
Warstwa grafenu na siatce TEM jest przydatna do obrazowania TEM materiałów w nanoskali w wysokiej rozdzielczości, ponieważ zachowuje tę samą płaszczyznę ogniskowania na całej siatce.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)