Merck
797286
Sigma-Aldrich
2,5-Bis[4-(azidomethyl)phenyl]-1,1-dimethyl-3,4-diphenyl-1H-silole
96%
Synonim(y):
1,1-Dimethyl-2,5-bis[4-(azidomethyl)phenyl]-3,4-diphenylsilole, 2,5-Bis[4-(azidomethyl)phenyl]-1,1-dimethyl-3,4-diphenylsilacyclopenta-2,4-diene, Silole-N3
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H28N6Si
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
524.69
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Pozwól nam pomóc
Próba
96%
Formularz
solid
ciąg SMILES
C[Si]1(C)C(C2=CC=C(CN=[N+]=[N-])C=C2)=C(C3=CC=CC=C3)C(C4=CC=CC=C4)=C1C5=CC=C(CN=[N+]=[N-])C=C5
InChI
1S/C32H28N6Si/c1-39(2)31(27-17-13-23(14-18-27)21-35-37-33)29(25-9-5-3-6-10-25)30(26-11-7-4-8-12-26)32(39)28-19-15-24(16-20-28)22-36-38-34/h3-20H,21-22H2,1-2H3
Klucz InChI
ZMHVJCSUTIHLNO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Silole is an represents a species of efficient emitter. A variety of applications can be developed through functionalization of silole. Taking advantage of the azide-alkyne click reaction, silole can be easily tailored to construct different materials.
Zastosowanie
Silole-N3 is a "Clickable" aggregation-induced emission (AIE) material for use in circularly polarised luminescence (CPL).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)