790214
Poly(L-lactide-co-glycolide)
L-lactide:glycolide 5:95, viscosity ≥ 1.1 dL/g
Synonim(y):
PLA-co-PGA, MAXPRENE® MX2
About This Item
Wzór liniowy:
(C3H4O2)m(C2H2O2)n
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócFormularz
granular
proporcje
lactide:glycolide 5:95
ramy czasowe degradacji
<4 months
lepkość
1.1 dL/g ((0.1% (w/v) in HFIP, 25 °C))
temp. przejścia
Tm 195 °C
rozpuszczalność
soluble (fluorinated sovents)
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Ten biodegradowalny PLGA charakteryzuje się lepszym przetwarzaniem w porównaniu do PLGA uzyskanego przy użyciu stosunku zasilania 10:90 laktydu do glikolidu do stosowania w wielowłókienkowych, mikro-włókienkowych, tekstyliach i formowanych artykułach.
Inne uwagi
Utrata wytrzymałości: 2-3 tygodnie w zależności od konstrukcji
Utrata masy: 3-4 miesiące w zależności od konstrukcji
Właściwości mechaniczne: Artykuł formowany (pręt rozciągany ASTM typu V)
Granica plastyczności: 421,1 N
Moduł: 2632 MPa
Wydłużenie przy zerwaniu: 4,3%
Granica plastyczności: 78,8 MPa
Wskaźnik płynięcia: 10,04 g/10 minut (230 °C przy obciążeniu 2160 g)
Utrata masy: 3-4 miesiące w zależności od konstrukcji
Właściwości mechaniczne: Artykuł formowany (pręt rozciągany ASTM typu V)
Granica plastyczności: 421,1 N
Moduł: 2632 MPa
Wydłużenie przy zerwaniu: 4,3%
Granica plastyczności: 78,8 MPa
Wskaźnik płynięcia: 10,04 g/10 minut (230 °C przy obciążeniu 2160 g)
Informacje prawne
Produkt firmy Poly-Med, Inc., MAXPRENE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Poly-Med, Inc.
Max-Prene is a registered trademark of Poly-Med, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)