Merck
778095
Sigma-Aldrich
Silver nanowires
diam. × L 200  nm × 10 μm, 0.5% (isopropyl alcohol suspension)
Synonim(y):
Silver nanofibers, Silver nanowhiskers, Silver nanowire
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ag
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
107.87
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
liquid (suspension)
nanowires
Poziom jakości
stężenie
0.5% (isopropyl alcohol suspension)
śr. × dł.
200  nm × 10 μm
gęstość
0.779 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Klucz InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Srebrne nanodruty to jednowymiarowy nanomateriał metalicznego srebra o wysokim współczynniku kształtu (długość w stosunku do średnicy). Te nanodruty mają długość 10 mikronów i średnicę 200 nm. Nasze srebrne nanodruty łączą wysoką przewodność elektryczną z niskim wygaszaniem światła widzialnego, dzięki czemu są przydatne w szerokim zakresie zastosowań, od przezroczystych elektrod po czujniki temperatury i ciśnienia.
Zastosowanie
Silver nanowires have been studied for use in electronic and biological applications including transparent conductors and water sterilization. Silver nanowires have also been studied as plasmonic and as components in amorphous semiconductors. Additionally, Silver nanowires (AgNWs) are utilized in diverse applications like touch screens, solar cells, transparent heaters, anti-counterfeiting, biomedicine, and triboelectric nanogenerators due to their electrical conductivity, optical transparency, flexibility, high surface area, and antibacterial characteristics. Specifically, their large surface area and excellent electrical conductivity contribute to their effectiveness in electromagnetic shielding. Additionally, Silver nanowires can also be used:
  • In fabricating transparent conducting electrodes (TCEs) because they possess electrical conductivity and optical transparency. Cost-effective solution deposition methods are used to fabricate AgNW-based TCEs for optoelectronic applications.
  • In transparent film heaters in smart windows and personal health management.
  • In electronic and biological applications including transparent conductors.
  • In water sterilization and as components in amorphous semiconductors.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
12.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)