777072
Phthalimidomethyl butyl trithiocarbonate
97%
Synonim(y):
Butyl TTC protected amine RAFT, Protected methylamine butyl trithiocarbonate
About This Item
Próba
97%
Formularz
solid
mp
88-93 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCSC(=S)SCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C14H15NO2S3/c1-2-3-8-19-14(18)20-9-15-12(16)10-6-4-5-7-11(10)13(15)17/h4-7H,2-3,8-9H2,1H3
Klucz InChI
OUCYVVFRLVYRSW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)