773999
Zinc oxide
nanowires, Length 1 um
About This Item
Wzór liniowy:
ZnO
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
81.39
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócPoziom jakości
Formularz
nanowires
ciąg SMILES
O=[Zn]
InChI
1S/O.Zn
Klucz InChI
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Employed in the preparation of NaZnSiO3OH, a novel chiral framework material which has potential application in ion exchange, adsorption or catalysis.
Zinc oxide nanowires have been studied for use in UV Lasers; Solar Energy and Piezoelectrics.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)