769320
Sodium azide
≥99%, ultra dry
Synonim(y):
Azydek, Sól sodowa kwasu hydrazowego
About This Item
Wzór liniowy:
NaN3
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
65.01
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócPoziom jakości
Próba
≥99%
99.0-101.0% (RT)
Formularz
solid
jakość
ultra dry
zanieczyszczenia
≤0.05% insolubles in water
≤0.2% free alkaline (as NaOH)
strata
≤0.2% loss on drying
ślady kationów
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
ciąg SMILES
[Na]N=[N+]=[N-]
InChI
1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
Klucz InChI
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Sodium azide is well known for its application in automobile air bags. It also find use in organic synthesis involving azide functionalization.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium azide
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Brain
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?